Tisk…
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50074.03 H50074.MD
H50074.03EA 6870 CZK
H50074.03 H50074.MD
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 362661-83-4 Molecular Formula: C8H6N2O Formula Weight: 146.15 Melting Point: 83-86° MDL No.: MFCD06739029
Vzorec: C₈H₆N₂O
MW: 146.15 g/mol
Bod tání: 83…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739029
CAS číslo: 362661-83-4