7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H50044.03
H50044.MD
H50044.03EA
4160
CZK
H50044.03
H50044.MD
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 754214-56-7
Molecular Formula: C13H17BN2O2
Formula Weight: 244.10
Melting Point: 241-245°
MDL No.: MFCD08060937
Vzorec:
C₁₃H₁₇BN₂O₂ Bod tání: 241…245 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08060937 CAS číslo: 754214-56-7 |