Tisk…
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-ol
H50042.03 H50042.MD
H50042.03EA 11260 CZK
H50042.03 H50042.MD
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one
Purity: 98% CAS No.: 72754-05-3 Molecular Formula: C8H5BrN2O Formula Weight: 225.05 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD07781151
Vzorec: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,05 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226504
CAS číslo: 72754-05-3