Piperazin hexahydrát 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Piperazine hydrate
H37069.0B
H37069.30
H37069.0BEA
3850
CZK
H37069.0B
H37069.30
Piperazin hexahydrát 97+%
Piperazin hexahydrát
Purity: 97+%
CAS No.: 142-63-2
Molecular Formula: C4H10N2.xH2O
Formula Weight: 86.14anhy
Flash Point:
Vzorec:
C₄H₁₀N₂·6H₂O Bod varu: 125…130 °C Bod tání: 42…46 °C Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149389 CAS číslo: 142-63-2 EINECS: 203-808-3 UN: 2579 ADR: 8,III |