Tisk…
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H34406.03 H34406.09
H34406.03EA 1210 CZK
H34406.03 H34406.09
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 114382-20-6 Molecular Formula: C9H7BrN2 Formula Weight: 223.07 Melting Point: 130-132° MDL No.: MFCD01940435
Vzorec: C₉H₇BrN₂
Bod tání: 130…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01940435
CAS číslo: 114382-20-6