Tisk…
Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H34400.MD H34400.03 H34400.06
H34400.MDEA 1700 CZK
H34400.MD H34400.03 H34400.06
Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid 97%
Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 112372-14-2 Molecular Formula: C8H5NO3 Formula Weight: 163.13 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD11588128
Vzorec: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11588128
CAS číslo: 112372-14-2