Tisk…
4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H34399.MD H34399.03 H34399.06
H34399.MDEA 1140 CZK
H34399.MD H34399.03 H34399.06
4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride 96%
4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 209592-91-6 Molecular Formula: C10H7ClO2S2 Formula Weight: 258.75 Melting Point: 107-108° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD11655569
Vzorec: C₁₀H₇ClO₂S₂
Bod tání: 107…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11655569
CAS číslo: 209592-91-6
ADR: 8,II