2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H34381.03
H34381.09
H34381.03EA
1870
CZK
H34381.03
H34381.09
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 5059-30-3
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: ca 212° dec.
MDL No.: MFCD00111620
Vzorec:
C₉H₆ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00111620 CAS číslo: 5059-30-3 |