2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H34325.03
H34325.06
H34325.03EA
2530
CZK
H34325.03
H34325.06
2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride 96%
2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 68800-33-9
Molecular Formula: C8H9ClO3S
Formula Weight: 220.67
Melting Point: 60-64°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD08706420
Vzorec:
C₈H₉ClO₃S Bod tání: 60…64 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08706420 CAS číslo: 68800-33-9 ADR: 8,II |