Tisk…
3,3'-Dipropylthiadicarbocyanine iodide [DiSC3(5)] 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: DiSC3(5), 3-Propyl-2-[5-[3-propyl-2(3H)-benzothiazolylidene]-1,3-pentadienyl]benzothiazolium iodide, 5-(3-Propylbenzothiazol-2-ylidene)-1-(3-propylbenzothiazolium-2-yl)-1,3-pentadiene odide, 3,3'-Dipropylthiadicarbocyanine iodide
H34209.MD H34209.03
H34209.MDEA 3640 CZK
H34209.MD H34209.03
3,3'-Dipropylthiadicarbocyanine iodide [DiSC3(5)] 96%
3,3'-Dipropylthiadicarbocyanine iodide [DiSC3(5)]
Purity: 96% CAS No.: 53213-94-8 Molecular Formula: C25H27IN2S2 Formula Weight: 546.54 Melting Point: 250° MDL No.: MFCD00075033
Vzorec: C₂₅H₂₇IN₂S₂
MW: 546,53 g/mol
Bod tání: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075033
CAS číslo: 53213-94-8