3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H34205.03
H34205.06
H34205.03EA
1250
CZK
H34205.03
H34205.06
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 881189-65-7
Molecular Formula: C9H8ClFO2
Formula Weight: 202.61
Melting Point: 80-84°
MDL No.: MFCD04116058
Vzorec:
C₉H₈ClFO₂ Bod tání: 80…84 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116058 CAS číslo: 881189-65-7 |