Tisk…
3-(9-Anthryl)propionic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H34184.03 H34184.06
H34184.03EA 3420 CZK
H34184.03 H34184.06
3-(9-Anthryl)propionic acid 96%
3-(9-Anthryl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 41034-83-7 Molecular Formula: C17H14O2 Formula Weight: 250.30 Melting Point: 193-197° MDL No.: MFCD00068641
Vzorec: C₁₇H₁₄O₂
MW: 250.30 g/mol
Bod tání: 193…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068641
CAS číslo: 41034-83-7