[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H34182.09
H34182.03
H34182.09EA
8310
CZK
H34182.09
H34182.03
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 96%
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 20443-74-7
Molecular Formula: C12H8Cl2O2S
Formula Weight: 287.17
Melting Point: 107-108°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD01631918
Vzorec:
C₁₂H₈Cl₂O₂S Bod tání: 107…108 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631918 CAS číslo: 20443-74-7 ADR: 8,II |