Tisk…
8-Methoxyjulolidine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H34100.03 H34100.09
H34100.03EA 721 CZK
H34100.03 H34100.09
8-Methoxyjulolidine 95%
8-Methoxyjulolidine
Purity: 95% CAS No.: 63468-83-7 Molecular Formula: C13H17NO Formula Weight: 203.28 MDL No.: MFCD00037096
Vzorec: C₁₃H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037096
CAS číslo: 63468-83-7