Lithium-4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazole 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H34081.03
H34081.09
H34081.03EA
2110
CZK
H34081.03
H34081.09
Lithium-4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazole 95%
Lithium-4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazole
Purity: 95%
Molecular Formula: C6F3LiN4
Formula Weight: 192.03
MDL No.: MFCD18827480