3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H33997.09
H33997.03
H33997.09EA
7310
CZK
H33997.09
H33997.03
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine 97%
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 68981-86-2
Molecular Formula: C10H12N2O
Formula Weight: 176.22
Melting Point: 25-27°
MDL No.: MFCD01313220
Vzorec:
C₁₀H₁₂N₂O Bod tání: 25…27 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01313220 CAS číslo: 68981-86-2 |