Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H33992.03
H33992.06
H33992.03EA
2580
CZK
H33992.03
H33992.06
Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 1027511-41-6
Molecular Formula: C9H8BrN3O2
Formula Weight: 270.08
Melting Point: 144-146°
MDL No.: MFCD10574908
Vzorec:
C₉H₈BrN₃O₂ Bod tání: 144…146 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10574908 CAS číslo: 1027511-41-6 |