Tisk…
Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33949.03 H33949.06
H33949.03EA 1980 CZK
H33949.03 H33949.06
Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
CAS No.: 64265-57-2 Molecular Formula: C24H41N3O6 Formula Weight: 467.61 Melting Point: -30° MDL No.: MFCD00192542
Vzorec: C₂₄H₄₁N₃O₆
MW: 467,61 g/mol
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,08
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192542
CAS číslo: 64265-57-2
EINECS: 264-763-3