Tisk…
3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H33899.03 H33899.06
H33899.03EA 2820 CZK
H33899.03 H33899.06
3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid 96%
3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 57668-34-5 Molecular Formula: C16H16O3 Formula Weight: 256.30 Melting Point: 83-85° MDL No.: MFCD09258905
Vzorec: C₁₆H₁₆O₃
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258905
CAS číslo: 57668-34-5