Tisk…
3-(4-Formylphenyl)propionic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33873.MD H33873.03 H33873.06
H33873.MDEA 1690 CZK
H33873.MD H33873.03 H33873.06
3-(4-Formylphenyl)propionic acid 96%
3-(4-Formylphenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 34961-64-3 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: ca 136° dec MDL No.: MFCD08234824
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234824
CAS číslo: 34961-64-3