1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H33830.03
H33830.06
H33830.03EA
2920
CZK
H33830.03
H33830.06
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 96%
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 84387-62-2
Molecular Formula: C3H4ClN3.HCl
Formula Weight: 154.00
Melting Point: 138-145°
MDL No.: MFCD00964947
Vzorec:
C₃H₄ClN₃·HCl MW: 154,00 g/mol Bod tání: 138…145 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00964947 CAS číslo: 84387-61-1 |