Tisk…
Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
H33823.03 H33823.06
H33823.03EA 3160 CZK
H33823.03 H33823.06
Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 4815-34-3 Molecular Formula: C13H13NO2S Formula Weight: 247.32 Melting Point: 121-123° MDL No.: MFCD01829801
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₂S
Bod tání: 121…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01829801
CAS číslo: 4815-34-3