Tisk…
2-Methylbenzothiazol-6-ol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methylbenzo[d]thiazol-6-ol
H33812.03 H33812.06
H33812.03EA 3290 CZK
H33812.03 H33812.06
2-Methylbenzothiazol-6-ol 96%
2-Methylbenzothiazol-6-ol
Purity: 96% CAS No.: 68867-18-5 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.21 Melting Point: 159-161° MDL No.: MFCD00227234
Vzorec: C₈H₇NOS
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00227234
CAS číslo: 68867-18-5