Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H33756.03
H33756.06
H33756.03EA
1010
CZK
H33756.03
H33756.06
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 96%
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Purity: 97%
CAS No.: 24922-02-9
Molecular Formula: C8H12O3
Formula Weight: 156.18
Boiling Point: 73°/1mm
MDL No.: MFCD00184570
Vzorec:
C₈H₁₂O₃ Bod varu: 73 °C (1 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00184570 CAS číslo: 24922-02-9 |