Tisk…
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33663.09 H33663.18
H33663.09EA 3540 CZK
H33663.09 H33663.18
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid 96%
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 16642-79-8 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.17 Melting Point: 164-168° MDL No.: MFCD00126834
Vzorec: C₉H₉NO₄
Bod tání: 164…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126834
CAS číslo: 16642-79-8