3-Bromofuro[3,2-b]pyridine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H33652.03
H33652.06
H33652.03EA
6520
CZK
H33652.03
H33652.06
3-Bromofuro[3,2-b]pyridine 96%
3-Bromofuro[3,2-b]pyridine
Purity: 96%
CAS No.: 92404-63-2
Molecular Formula: C7H4BrNO
Formula Weight: 198.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 51-53°
MDL No.: MFCD19687763
Vzorec:
C₇H₄BrNO Bod tání: 51…53 °C |
MDL Number:
MFCD19687763 CAS číslo: 92404-63-2 |