Tisk…
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33646.03 H33646.06
H33646.03EA 1320 CZK
H33646.03 H33646.06
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 3243-40-1 Molecular Formula: C12H16O3 Formula Weight: 208.26 Melting Point: 94-99° MDL No.: MFCD00484121
Vzorec: C₁₂H₁₆O₃
Bod tání: 94…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00484121
CAS číslo: 3243-40-1