Tisk…
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2R,3R,4R)-2,3,5-Tris(benzyloxy)-4-hydroxypentanal
H33605.03 H33605.06
H33605.03EA 2770 CZK
H33605.03 H33605.06
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose 98%
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Purity: 98% CAS No.: 54623-25-5 Molecular Formula: C26H28O5 Formula Weight: 420.50 MDL No.: MFCD03425640
Vzorec: C₂₆H₂₈O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425640
CAS číslo: 54623-25-5