3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H33592.03
H33592.06
H33592.03EA
1920
CZK
H33592.03
H33592.06
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 881190-93-8
Molecular Formula: C9H8ClFO2
Formula Weight: 202.61
Melting Point: 56-59°
MDL No.: MFCD04116056
Vzorec:
C₉H₈ClFO₂ Bod tání: 56…59 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116056 CAS číslo: 881190-93-8 |