Tisk…
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33558.03 H33558.06
H33558.03EA 3920 CZK
H33558.03 H33558.06
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene 98%
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 36321-73-0 Molecular Formula: C10H12Br2 Formula Weight: 292.01 MDL No.: MFCD00154987
Vzorec: C₁₀H₁₂Br₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00154987
CAS číslo: 36321-73-0