Tisk…
3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H33552.MD H33552.03 H33552.06
H33552.MDEA 1230 CZK
H33552.MD H33552.03 H33552.06
3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole 96%
3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole
Purity: 96% CAS No.: 27182-54-3 Molecular Formula: C8H7N3S Formula Weight: 177.23 Melting Point: 136-137° MDL No.: MFCD00159799
Vzorec: C₈H₇N₃S
MW: 177,23 g/mol
Bod tání: 136…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159799
CAS číslo: 27182-54-3