Paladium 5% on activated carbon paste (50% water) 5R437
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H33537.03
H33537.09
H33537.18
H33537.03EA
930
CZK
H33537.03
H33537.09
H33537.18
Paladium 5% on activated carbon paste (50% water) 5R437
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD03457879
Vzorec:
Pd MW: 106.420 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS číslo: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 UN: 1325 ADR: 4.1 III |