Dicyclohexylacetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H33523.06
H33523.14
H33523.06EA
2670
CZK
H33523.06
H33523.14
Dicyclohexylacetic acid ≥98%
Dicyclohexylacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 52034-92-1
Molecular Formula: C14H24O2
Formula Weight: 224.34
Melting Point: 139-141°
MDL No.: MFCD00075017
Vzorec:
C₁₄H₂₄O₂ Bod tání: 139…141 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075017 CAS číslo: 52034-92-1 |