Tisk…
1,3-benzothiazol-5-amine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Benzothiazol-5-amine, 5-Aminobenzo[d]thiazole, 1,3-Benzothiazol-5-amine, 5-Aminobenzothiazole
H33309.03 H33309.06
H33309.03EA 2640 CZK
H33309.03 H33309.06
1,3-benzothiazol-5-amine 96%
1,3-benzothiazol-5-amine
Purity: 96% CAS No.: 1123-93-9 Molecular Formula: C7H6N2S Formula Weight: 150.20 Melting Point: 55-59° MDL No.: MFCD04115282
Vzorec: C₇H₆N₂S
Bod tání: 55…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115282
CAS číslo: 1123-93-9
EINECS: 214-381-8