Di-2-thienyl sulphide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H33284.03
H33284.06
H33284.03EA
1270
CZK
H33284.03
H33284.06
Di-2-thienyl sulphide 97%
Di-2-thienyl sulphide
Purity: 97%
CAS No.: 3988-99-6
Molecular Formula: C8H6S3
Formula Weight: 198.32
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₆S₃ Bod varu: 102…104 °C (0,9 mmHg) Hustota: 1,311 Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052047 CAS číslo: 3988-99-6 |