Tisk…
3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-(2,6-Dichlorophenyl)propanoic acid
H33210.03 H33210.06 H33210.14
H33210.03EA 512 CZK
H33210.03 H33210.06 H33210.14
3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid 96%
3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 51656-68-9 Molecular Formula: C9H8Cl2O2 Formula Weight: 219.07 Melting Point: 97-99° MDL No.: MFCD01310807
Vzorec: C₉H₈Cl₂O₂
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01310807
CAS číslo: 51656-68-9