2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H33175.03
H33175.06
H33175.14
H33175.03EA
1030
CZK
H33175.03
H33175.06
H33175.14
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 97%
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Purity: 97%
CAS No.: 3842-55-5
Molecular Formula: C15H10ClN3
Formula Weight: 267.72
Melting Point: 138-140°
MDL No.: MFCD05738885
Vzorec:
C₁₅H₁₀ClN₃ Bod tání: 138…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05738885 CAS číslo: 3842-55-5 |