4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H33142.MD
H33142.03
H33142.MDEA
1060
CZK
H33142.MD
H33142.03
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 705-24-8
Molecular Formula: C5HCl2F3N2
Formula Weight: 216.98
Boiling Point: 50-52°/5mm
MDL No.: MFCD08436597
Vzorec:
C₅HCl₂F₃N₂ MW: 216,98 g/mol Bod varu: 50…52 °C (5 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08436597 CAS číslo: 705-24-8 |