Tisk…
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-2-iodopyridin-3-ol
H33127.03 H33127.09
H33127.03EA 2210 CZK
H33127.03 H33127.09
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine 98%
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 188057-26-3 Molecular Formula: C5H3ClIO Formula Weight: 255.44 Melting Point: 191-193° MDL No.: MFCD07636749
Vzorec: C₅H₃ClIO
MW: 255.44 g/mol
Bod tání: 191…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07636749
CAS číslo: 188057-26-3