Tisk…
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33124.03 H33124.09
H33124.03EA 2940 CZK
H33124.03 H33124.09
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 61471-45-2 Molecular Formula: C11H9NO2 Formula Weight: 187.20 Melting Point: 175-178° MDL No.: MFCD02656610
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Bod tání: 175…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02656610
CAS číslo: 61471-45-2