Tisk…
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33083.03 H33083.06
H33083.03EA 1740 CZK
H33083.03 H33083.06
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 96%
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Purity: 96% Molecular Formula: C7H13NO2.HCl Formula Weight: 179.65 Melting Point: 225° MDL No.: MFCD00190235
Vzorec: C₇H₁₄ClNO₂
Bod tání: 225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190235
CAS číslo: 71985-80-3