(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H33055.MD
H33055.03
H33055.MDEA
3090
CZK
H33055.MD
H33055.03
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid 97%
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 128073-33-6
Molecular Formula: C5H6F2O2
Formula Weight: 136.10
Melting Point: 62-64°
MDL No.: MFCD07777163
Vzorec:
C₅H₆F₂O₂ Bod tání: 62…64 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07777163 CAS číslo: 128073-33-6 |