5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H33044.03
H33044.06
H33044.03EA
2920
CZK
H33044.03
H33044.06
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 84163-16-6
Molecular Formula: C12H13FN2O.HCl
Formula Weight: 256.71
Melting Point: ca 298° dec.
MDL No.: MFCD06200879
Vzorec:
C₁₂H₁₄ClFN₂O MW: 256,71 g/mol Bod tání: ∼ 298 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06200879 CAS číslo: 84163-16-6 |