Furo[3,2-b]pyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H32966.03
H32966.06
H32966.03EA
4090
CZK
H32966.03
H32966.06
Furo[3,2-b]pyridine 98%
Furo[3,2-b]pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 272-62-8
Molecular Formula: C7H5NO
Formula Weight: 119.12
Refractive Index: 1.5753
Boiling Point: 79-80°/12mm
MDL No.: MFCD11870744
Vzorec:
C₇H₅NO MW: 119,12 g/mol Bod varu: 79…80 °C (12 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11870744 CAS číslo: 272-62-8 |