2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-ol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H32937.03
H32937.09
H32937.03EA
1210
CZK
H32937.03
H32937.09
2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-ol 97%
2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-ol
Purity: 97%
CAS No.: 68867-14-1
Molecular Formula: C8H7NOS
Formula Weight: 165.21
Melting Point: 185-187°
MDL No.: MFCD00192276
Vzorec:
C₈H₇NOS Bod tání: 185…187 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00192276 CAS číslo: 68867-14-1 |