Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
H32755.06
H32755.14
H32755.06EA
2340
CZK
H32755.06
H32755.14
Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate 98%
Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 108354-78-5
Molecular Formula: C10H13NO2S
Formula Weight: 211.28
Melting Point: 126-129°
MDL No.: MFCD00130099
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₂S Bod tání: 126…129 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00130099 CAS číslo: 108354-78-5 |