tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H32709.03
H32709.06
H32709.03EA
1860
CZK
H32709.03
H32709.06
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 99%
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Purity: 99%
CAS No.: 81477-94-3
Molecular Formula: C19H21NO2
Formula Weight: 295.38
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD00134280
Vzorec:
C₁₉H₂₁NO₂ Bod tání: 113…115 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134280 CAS číslo: 81477-94-3 |