Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32618.MD H32618.03
H32618.MDEA 1580 CZK
H32618.MD H32618.03
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 97% Molecular Formula: C7H3F4NO2 Formula Weight: 209.10 Melting Point: 91-93° MDL No.: MFCD10687403
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
Bod tání: 91…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10687403
CAS číslo: 1040681-74-0