Tisk…
3-Chloro-4-nitroaniline 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H32581.03 H32581.09
H32581.03EA 755 CZK
H32581.03 H32581.09
3-Chloro-4-nitroaniline 95%
3-Chloro-4-nitroaniline
Purity: 95% CAS No.: 825-41-2 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Melting Point: 157-161° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00085922
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Bod tání: 157…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085922
CAS číslo: 825-41-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III