N-Boc-ethylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H32575.03
H32575.06
H32575.03EA
2050
CZK
H32575.03
H32575.06
N-Boc-ethylamine 97%
N-Boc-ethylamine
Purity: 97%
CAS No.: 38267-76-4
Molecular Formula: C7H15NO2
Formula Weight: 145.20
Melting Point: 38-41°
MDL No.: MFCD12923020
Vzorec:
C₇H₁₅NO₂ Bod tání: 38…41 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12923020 CAS číslo: 38267-76-4 |